Kluczowe dokumenty
1.01509
Supelco
Silver sulfate
GR for analysis ACS
Synonim(y):
Silver sulfate
Wybierz wielkość
25 G
993,00 zł
100 G
3240,00 zł
1 KG
23 460,00 zł
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
993,00 zł
100 G
3240,00 zł
1 KG
23 460,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-653-7
NACRES:
NB.21
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
siła działania
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
klasy czynnościowe analitów
chemical oxygen demand (COD)
metody
photometry: suitable
pH
5-6 (25 °C, 5 g/L in H2O)
mp
655 °C
rozpuszczalność
8 g/L
gęstość
5.45 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1200 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
Klucz InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Lab on a bead with oscillatory centrifugal microfluidics for fast and complete mixing enables fast and accurate biomedical assays: The integration of tetramethylbenzidine in a novel lab-on-a-bead platform demonstrates a significant improvement in the processing speed and reliability of biochemical assays (Williams et al., 2024).
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.5 %
Identity: passes test
Insoluble matter and silver chloride: ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrochloric acid (as SO₄): ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Pb (Lead): ≤ 10 ppm
Corresponds to ACS
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3