Merck
497266
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
≥99.99%
Synonim(y):
Disilver sulfate, Sulfuric acid disilver(I) salt
Wybierz wielkość
10 G
540,00 zł
50 G
2410,00 zł
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
540,00 zł
50 G
2410,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.80
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99%
przydatność reakcji
core: silver
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
652 °C (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
ciąg SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Silver sulfate is an inorganic compound that can be used as a catalyst, precursor, and oxidant in various reactions. [1] [2] [3] [4]
Zastosowanie
Silver sulfate can be used as a:
  • Precursor in the synthesis of silver nanowire arrays.[3]
  • Catalyst in the synthesis of poly-styrene sulfonic acid (PSSA) from Styrofoam (polystyrene) by sulfonation reaction.[4]
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
HFIP in organic synthesis
Motiwala HF, et al.
Chemical Reviews, 122(15), 12544-12747 (2022)
Uniform large-area free-standing silver nanowire arrays on transparent conducting substrates
Feng Y, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163(8), D447-D447 (2016)
Chemical Oxygen Demand of Petrochemical Wastes. Modification of Standard Catalytic Reflux Procedure
Bertram FW, et al.
Analytical Chemistry, 30(9), 1482-1485 (1958)
The influence of the amount of catalyst on the degree of sulfonation in the sulfonation process on waste-based Styrofoam (polystyrene) into Poly-(Styrene Sulfonic Acid)
Manurung R, et al.
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1122(1), 012100-012100 (2021)