1.00606
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
Polecane produkty
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.050-10.00 mg/L (I2)
metody
photometry: suitable
metoda wykrywania
photometric (SPADNS - arsenic free)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany