Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
642,00 zł
Quality Segment
agency
APHA, EP, USP
reg. compliance
FDA (BAM)
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C, 13 g/L in H2O)
bulk density
650 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Salmonella spp. | suitability selective for Salmonella spp. | suitability heterotrophic bacteria | suitability heterotrophic bacteria |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form powder | form granular | form granular |
| agency APHA, USP, EP | agency ISO | agency APHA, according to ISO 6888 | agency APHA, according to ISO 6888 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| manufacturer/tradename GranuCult® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3