Przejdź do
1.11110
Calcium Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
170 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Storage temp.:
15-25°C
Detection method:
titrimetric
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test wapnia, titrimetric, for use with MQUANT®
specific analyte(s)
calcium
Quality Segment
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: miareczkowa z pipetą do miareczkowania MQuant®
Ten test wapniowy MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu strzykawki z podziałką.
Mehod
Jony wapnia reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwono-fioletowy związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku przez miareczkowanie roztworem dihydratu soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na niebiesko-fioletowy. Stężenie wapnia jest określane na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania. Po określeniu twardości całkowitej możliwe jest obliczenie zawartości magnezu.
Test może być stosowany w
  • Wody gruntowe i powierzchniowe
  • Wodach pochodzących z akwakultury
  • Woda pitna
  • Woda mineralna
  • Woda kotłowa
  • Ścieki
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.000491.148151.16125
detection method
titrimetric
detection method
photometric (Phthalein derivate)
detection method
photometric (Glyoxalbis-hydroxyanil)
detection method
reflectometric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
calcium
specific analyte(s)
calcium
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
microbialanalysis
microbialanalysis
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Vad är mät intervallet (mg/l) för denna produkt?
    1 answer
    1. The measurement range for this product is 2-200 mg/L.
      Helpful?
  2. what is the refill kit number of 111110 calcium test
    1 answer
    1. Unfortunately, there are no refills available for this kit. It is formulated to perform 170 tests, components are not available separately.