05-1144
Anti-Talin Antibody, CT, clone TD77
clone TD77, from mouse
Synonim(y):
talin 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TD77, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
mouse ... Tln1(21894)
Opis ogólny
C-terminal rod domain (residues 434-2541), links integrins to the actin cytoskeleton.
Specyficzność
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this lot detected Talin in 10 ug of Jurkat lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2