Merck
04-145
Przeciwciało anty-NOD2, klon 2D9
clone 2D9, from mouse
Synonim(y):
Białko 15 zawierające domenę rekrutacyjną kaspaz, białko 1 zapalnej choroby jelit, rodzina NLR, domena CARD zawierająca 2, receptor podobny do NOD C2, rodzina domen rekrutacyjnych kaspaz, członek 15, białko 15 domeny rekrutacyjnej kaspaz, wiążące nukleotydy ol
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D9, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOD2(64127)
General description
NOD2 (domena oligomeryzacji wiążąca nukleotydy zawierająca 2), znana również jako rodzina domen rekrutacji kaspaz, członek 15 (CARD15), jest członkiem rodziny białek NOD-like Receptor (NLR) i odgrywa ważną rolę w układzie odpornościowym. Jest to wewnątrzkomórkowy receptor rozpoznający wzór i jest powiązany z chorobami zapalnymi, takimi jak nieswoiste zapalenie jelit/choroba Crohna i zespół Blaua. NOD2 ma dwie domeny rekrutacji kaspaz (CARD) i jedenaście powtórzeń bogatych w leucynę (LRR). Białko to ulega ekspresji głównie w leukocytach krwi obwodowej. Odgrywa ono rolę w odpowiedzi immunologicznej poprzez rozpoznawanie cząsteczek bakteryjnych. Ostatnio stwierdzono, że oddziałuje z NLRC4 i wiąże się z MAVS w odpowiedzi na leczenie ssRNA lub wirusowym RNA i aktywuje odpowiedź IFN.
~110 kDa
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu NOD2.
Application
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-NOD2, klon 2D9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania NOD2 znanego również jako receptor podobny do NOD C2 i zostało zwalidowane w IHC, WB i IP.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje NOD2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Hiperplastyczna tkanka raka jelita grubego
Immunohistochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected NOD2 in hyperplastic colorectal carcinoma tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-14504053252363719