03-0145-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Amyloid Beta 1-40
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny Abeta 40, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek Abeta 40, Zestaw do testu immunologicznego Abeta 1-40, Zestaw do testu immunologicznego Abeta 40
producent / nazwa handlowa
SMC®
Poziom jakości
assay range
sensitivity: 5.86 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <10%
(Intra-assay CV n=20; Inter-assay n=5)
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Opis ogólny
Zastosowanie
Neuronauka
Metabolizm
Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Metabolizm
Otyłość
Komponenty
SMC Amyloid Beta 1-40 Coated Beads
SMC Amyloid Beta Standard Diluent
SMC Amyloid Beta Detection Antibody
SMC Amyloid Beta 1-40 Standard
10X Wash Buffer
Buffer D
Elution Buffer B
Charakterystyka techniczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Protokoły
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Powiązane treści
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Metody kwantyfikacji białek, odczynniki i technologia testów immunologicznych do dokładnego pomiaru stężenia białek w różnych próbkach.
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.