Kluczowe dokumenty
03-0146-00
Millipore
Zestaw ® Amyloid Beta 42 o wysokiej czułości
1 kit sufficient for 96 wells, input: serum, plasma, cerebrospinal fluid (CSF)
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny Abeta 42, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek Abeta 42, Zestaw do testu immunologicznego Abeta 1-42, Zestaw do testu immunologicznego Abeta 42
Wybierz wielkość
96 WELLS
4760,00 zł
4760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
4760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
4760,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Więcej informacji
Poziom jakości
zastosowanie
 kit sufficient for 96 wells
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.98 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 0.24-250 pg/mL
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
moc wejściowa
serum
plasma
cerebrospinal fluid (CSF)
kompatybilność
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zestaw SMC® Amyloid β1-42 High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające do kwantyfikacji.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii zliczania pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Przeciwciało wychwytujące rozpoznaje C-końcowy koniec amyloidu beta 1-42, nadając swoistość dla Aβ42. Nie zaobserwowano znaczącej reaktywności krzyżowej z Aβ38 i Aβ40.
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chia-Liang Tsai et al.
Journal of clinical medicine, 8(10) (2019-10-09)
Nondemented people with a family history of Alzheimer's disease (ADFH) and the ApoE-4 allele have been demonstrated to show a trend for a higher probability of cognitive decline and aberrant levels of cognitive-related biomarkers. However, the potential interactive effects on
Powiązane treści
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
Explore high-sensitivity SMC® neurology immunoassays that precisely measure low levels of neurology protein analytes, such as NF-L or Tau proteins.
Explore ultrasensitive immunoassay technology with SMC® technology, including its biomarker detection platform, advantages of high sensitivity assays, and more.
Zobacz wszystko