Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5115-0032
Feature:
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
Packaging:
pack of 1 ea
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5115-0032
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
General description
Maintains 32 microtubes below −15°C for up to 2 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL | feature - | feature Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes | feature capacity 12 vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5115-0032 | manufacturer/tradename Nalgene® 5116-1300 | manufacturer/tradename Nalgene® DS5116-0032 | manufacturer/tradename Nalgene 5115-0012 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 243 mm × 157 mm × 146 mm | L × W × H 197 mm × 140 mm × 190 mm | L × W × H 243 mm × 157 mm × 146 mm | L × W × H 151 mm × 108 mm × 125 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop cooler
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?