Merck
03-0184-00
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human Phospho-Tau (T181)
Used for ultrasensitive quantification of Human phospho-Tau (T181) in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny pTau T181, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek pTau T181, Zestaw do testu immunologicznego pTau T181, Zestaw do testu immunologicznego pTau Thr181
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® Human Phospho-Tau (T181),
Quality Segment
description
Used for ultrasensitive quantification of Human phospho-Tau (T181) in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw SMC® Human Phospho-Tau (T181) High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Application
Alzheimer′s Disease / Aging / Nervous System / Neurodegenerative Diseases / Neurofilament & Neuron Metabolism / Neuronal & Glial Markers / Neurodegenerative Medicine / Neuroscience
Features and Benefits
  • Ultrasensitive Detection: Enables femtogram-level measurement of pTau181 in serum, plasma or CSF.
  • Enhanced Signal Resolution: Expanded dynamic range with improved signal-to-noise ratio ensures consistent and accurate assay results.
  • Intuitive Assay Format: Leverages a straightforward sandwich immunoassay design for high-sensitivity detection.
  • Automation-Friendly Design: Engineered for integration with automated liquid handling platforms, streamlining workflows and minimizing manual intervention.
  • Specialized Scientific Support: Backed by expert teams with deep experience in SMC® assay technology.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 940 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 230-240,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 96% Plasma: 130% CSF: 138%
  • Recovery: Serum: 102% Plasma: 97% CSF: 91%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although Phospho-Tau (T181) was detectable in mouse, rat, and monkey samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation