Merck
H-093
Supelco
5-Hydroxyindole-4,6,7-D3-3-acetic-D2 Acid solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
5-HIAA-D5 solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4D5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.21
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1D,2D,3D2,4D
Klucz InChI
DUUGKQCEGZLZNO-VXRQXWAGSA-N
Opis ogólny
5-Hydroxyindoleacetic acid, or 5-HIAA, is the main metabolite of serotonin in the human body. This stable labeled internal standard is suitable for monitoring serotonin levels in LC/MS applications such as clinical and diagnostic testing and endocrinology.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup