Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 614,00 zł |
Informacje o tej pozycji
614,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
(±)-Epinephrine HCl , (±)-Norepinephrine HCl
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL each component in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. -10 to -25°C |
| concentration 1.0 mg/mL each component in methanol (as free base) | concentration 1.0 mg/mL each component in methanol (as free base) | concentration 1 mg/mL each component in methanol | concentration 1 mg/mL in methanol ((as free base)) |
Analit
- (±)-Epinephrine hydrochloride
DL -Norepinephrine hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?