Przejdź do
73483
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
713,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8D4H7O2N.HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
248-250 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
format
neat
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChI key
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride may be used as an analytical standard for the analysis of dopamine in biological samples using on-line solid phase extraction method with high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS).
Analysis Note
LC-MS identity conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1090655651F8880
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)