Przejdź do
55697
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
analytical standard
Synonim(y):
5-HIAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
903,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
168797
MDL number:
903,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Major serotonin metabolite.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8052968069I3750
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥95.0% (GC), 90.0-105.0% (T)
assay
≥97.5% (GC)
assay
98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shabbir Ahmad et al.
Scientific reports, 10(1), 8925-8925 (2020-06-04)
Melanins are chemically diverse ubiquitous pigments found across the life forms synthesized via different biochemical pathways mainly from L-tyrosine or acetyl CoA. Though few reports suggest the possibility of tryptophan-based melanin synthesis, however, such tryptophan-based melanin and its biosynthesis remained
Ryan T Oglesby et al.
Magnetic resonance in medicine, 84(5), 2389-2399 (2020-04-18)
The diagnosis of monoamine-related psychiatric disorders is based on the phenomenological evaluation of symptoms and behavior by trained clinicians. The CEST technique can be sensitive to monoamines such as serotonin. This study quantifies the CEST properties of the compounds in