Merck
870520P
Avanti
18:1 CDP DG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate) (ammonium salt)
Wybierz wielkość
5 MG
1160,00 zł
25 MG
3620,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1160,00 zł
25 MG
3620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H91N5O15P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1040.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (870520P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (870520P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C48H85N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-43(52)61-37-40(64-44(53)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-67(57,58)66-68(59,60)63-39-41-45(54)46(55)47(65-41)51-36-35-42(49)50-48(51)56;;/h17-20,35-36,40-41,45-47,54-55H,3-16,21-34,37-39H2,1-2H3,(H,57,58)(H,59,60)(H2,49,50,56);2*1H3/b19-17-,20-18-;;/t40-,41-,45+,46?,47-;;/m1../s1
Klucz InChI
NECNTGAHQCHVGS-BQGZBBTBSA-N
Zastosowanie
18:1 CDP DG (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate)) may be used in preparation of liposomes.[1]
Działania biochem./fizjol.
18:1 CDP DG (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate)) is a diacylglycerol derivate.[2] It acts as a substrate for phosphatidylserine synthase (Pss), an enzyme involved in the synthesis of phospholipids in various organisms.[3] CDP-diacylglycerol serves as a precursor for the biosynthesis of phosphatidylinositides. Dysregulated CDP-diacylglycerol signaling pathway leads to depression.[2]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870520P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870520P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kimberly R Tyeryar et al.
BMC neuroscience, 9, 12-12 (2008-01-26)
Major depression is a serious mood disorder affecting millions of adults and children worldwide. While the etiopathology of depression remains obscure, antidepressant medications increase synaptic levels of monoamine neurotransmitters in brain regions associated with the disease. Monoamine transmitters activate multiple
Andrew G Reidenbach et al.
Cell chemical biology, 25(2), 154-165 (2017-12-05)
Human COQ8A (ADCK3) and Saccharomyces cerevisiae Coq8p (collectively COQ8) are UbiB family proteins essential for mitochondrial coenzyme Q (CoQ) biosynthesis. However, the biochemical activity of COQ8 and its direct role in CoQ production remain unclear, in part due to lack
Ru-Yin Huang et al.
Current microbiology, 77(5), 710-715 (2020-01-04)
Phosphatidylserine synthase (Pss) is involved in the metabolic pathway in phospholipid synthesis in different organisms. In this study, Pss expression in Vibrio parahaemolyticus was verified through liquid chromatography tandem-mass spectrometry. To analyze the characteristics of Pss, the recombinant Pss was