Merck
870510P
Avanti
16:0 CDP DG
Avanti Research - A Croda Brand 870510P, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-(difosforan cytydyny) (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H87N5O15P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
988.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870510P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870510P
typ lipidu
bioactive lipids
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C44H81N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-39(48)57-33-36(60-40(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-63(53,54)62-64(55,56)59-35-37-41(50)42(51)43(61-37)47-32-31-38(45)46-44(47)52;;/h31-32,36-37,41-43,50-51H,3-30,33-35H2,1-2H3,(H,53,54)(H,55,56)(H2,45,46,52);2*1H3/t36-,37-,41+,42?,43-;;/m1../s1
Klucz InChI
IAUUMXARBJMHDT-LWJUINKDSA-N
Zastosowanie
16:0 CDP DG (1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-(difosforan cytydyny)) może być stosowany do przygotowania liposomów.[1]
Działania biochem./fizjol.
16:0 CDP DG (1,2-dipalmitoilo-sn-glicerolo-3-(difosforan cytydyny)) działa jako substrat dla syntazy fosfatydyloseryny (Pss) w celu wytworzenia monofosforanu cytydyny 5′.[2] CDP-diacyloglicerol jest pochodną diacyloglicerolu. Służy jako prekursor do syntezy niezbędnych glicerofosfolipidów, takich jak fosfatydyloinozytydy.[3] Zmieniona sygnalizacja CDP-diacyloglicerolu może prowadzić do depresji.[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870510P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julia Alvarez-Malmagro et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 132, 107416-107416 (2020-01-26)
A hybrid bilayer lipid membrane (hBLM), constructed with a 1-hexadecanethiol self-assembled interior leaflet and a 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-cytidine nucleolipid exterior leaflet, was deposited at the surface of a gold (111) electrode. This system was used to investigate the molecular recognition reaction between
Kimberly R Tyeryar et al.
BMC neuroscience, 9, 12-12 (2008-01-26)
Major depression is a serious mood disorder affecting millions of adults and children worldwide. While the etiopathology of depression remains obscure, antidepressant medications increase synaptic levels of monoamine neurotransmitters in brain regions associated with the disease. Monoamine transmitters activate multiple
Ru-Yin Huang et al.
Current microbiology, 77(5), 710-715 (2020-01-04)
Phosphatidylserine synthase (Pss) is involved in the metabolic pathway in phospholipid synthesis in different organisms. In this study, Pss expression in Vibrio parahaemolyticus was verified through liquid chromatography tandem-mass spectrometry. To analyze the characteristics of Pss, the recombinant Pss was
Laura L Thomas et al.
Developmental cell, 48(1), 100-114 (2018-12-12)
Correct localization of Rab GTPases in cells is critical for proper function in membrane trafficking, yet the mechanisms that target Rabs to specific subcellular compartments remain controversial. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs) activate and consequently stabilize Rab substrates on membranes