Merck
870520C
Avanti
18:1 CDP DG
Avanti Research - A Croda Brand 870520C
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-(difosforan cytydyny) (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H91N5O15P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1040.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (870520C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (870520C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870520C
stężenie
10 mg/mL (870520C-25mg)
5 mg/mL (870520C-5mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C48H85N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-43(52)61-37-40(64-44(53)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-67(57,58)66-68(59,60)63-39-41-45(54)46(55)47(65-41)51-36-35-42(49)50-48(51)56;;/h17-20,35-36,40-41,45-47,54-55H,3-16,21-34,37-39H2,1-2H3,(H,57,58)(H,59,60)(H2,49,50,56);2*1H3/b19-17-,20-18-;;/t40-,41-,45+,46?,47-;;/m1../s1
Klucz InChI
NECNTGAHQCHVGS-BQGZBBTBSA-N
Zastosowanie
18:1 CDP DG nadaje się do przygotowania liposomów.
Działania biochem./fizjol.
18:1 CDP DG lub 1,2-dioleoilo-sn-glicerolo-3-(difosforan cytydyny) wytwarza 5′-monofosforan cytydyny w reakcji katalizowanej przez syntazę fosfatydyloseryny (Pss). CDP-diacyloglicerol pochodzi z diacyloglicerolu. Służy jako prekursor w produkcji fosfatydyloinozydów. Nieuregulowana sygnalizacja CDP-diacyloglicerolu może być związana z depresją.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870520C-25 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (870520C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kimberly R Tyeryar et al.
BMC neuroscience, 9, 12-12 (2008-01-26)
Major depression is a serious mood disorder affecting millions of adults and children worldwide. While the etiopathology of depression remains obscure, antidepressant medications increase synaptic levels of monoamine neurotransmitters in brain regions associated with the disease. Monoamine transmitters activate multiple
Andrew G Reidenbach et al.
Cell chemical biology, 25(2), 154-165 (2017-12-05)
Human COQ8A (ADCK3) and Saccharomyces cerevisiae Coq8p (collectively COQ8) are UbiB family proteins essential for mitochondrial coenzyme Q (CoQ) biosynthesis. However, the biochemical activity of COQ8 and its direct role in CoQ production remain unclear, in part due to lack
Ru-Yin Huang et al.
Current microbiology, 77(5), 710-715 (2020-01-04)
Phosphatidylserine synthase (Pss) is involved in the metabolic pathway in phospholipid synthesis in different organisms. In this study, Pss expression in Vibrio parahaemolyticus was verified through liquid chromatography tandem-mass spectrometry. To analyze the characteristics of Pss, the recombinant Pss was