Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 857,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
491,00 zł
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥75%
form
powder
color
white to off-white
mp
156-158 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
InChI key
DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
General description
Application
- as a component of yeast cell monolayer models, to study the effects of steroidal and triterpenoid saponins on the monolayers
- as a standard sample, to isolate and identify a fungal metabolite fraction containing ergosterol
- as a component of the culture medium to isolate the CYP51RNAi phenotype of Trypanosoma brucei gambiense, to verify ergosterol biosynthesis
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥75% | assay - | assay - | assay - |
| biological source microbial | biological source plant | biological source - | biological source - |
| form powder | form solid | form solid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 156-158 °C (lit.) | mp 156-158 °C (lit.) | mp 156-158 °C (lit.) | mp 156-158 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ergosterol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?