Kluczowe dokumenty
860699P
Avanti
C17:0 GB3 (synthetic)
powder
Synonim(y):
C17:0 Globotriaozyloceramid
Wybierz wielkość
2630,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2630,00 zł
Polecane produkty
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 500 μg (860699P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H](OC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]2O)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O)[C@H]3O)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C53H99NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-41(59)54-36(37(58)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-67-51-47(65)44(62)49(39(33-56)69-51)72-53-48(66)45(63)50(40(34-57)70-53)71-52-46(64)43(61)42(60)38(32-55)68-52/h28,30,36-40,42-53,55-58
Klucz InChI
FMSNZTFVKHTNKM-CNGLGKGFSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)