Merck
131305P
Avanti
Sulfatides (Brain)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Siarczany cerebrozydu; Ceramid mono-sulfo-galaktozylo(β) (d18:1/24:0); 3-O-sulfo-β-D-C24-galaktozylceramid (sól amonowa)
Wybierz wielkość
5 MG
1130,00 zł
10 MG
1810,00 zł
25 MG
3400,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1130,00 zł
10 MG
1810,00 zł
25 MG
3400,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Sulfatides (Brain, Porcine) (ammonium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (131305P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (131305P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (131305P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,
Klucz InChI
DVNDZUUWWJPMSI-RYBIKTNWSA-N
Opis ogólny
Sulfatydy są głównie obecne w mózgu i błonie plazmatycznej, zwłaszcza w zewnętrznej ulotce. Są to anionowe sulfoglikolipidy syntetyzowane przez oligodendrocyty i są głównym składnikiem osłonki mielinowej.[1] Stanowią one 4-7% masy lipidów mielinowych.[2] Sulfatydy są również związane z tkankami nieneuralnymi, w tym pęcherzykiem żółciowym, okrężnicą i nerkami.[1] W Golgim, 3′-fosfoadenozyno-5′-fosfosulfat:transferaza cerebrozydowa pośredniczy w syntezie sulfatydów poprzez 3-O-sulfację galaktozyloceramidu. Lizosomy są miejscem katabolizmu sulfatydów, gdzie arylosulfataza A pośredniczy w ich rozkładzie.[1]
Ten naturalny lipid jest mieszaniną, a struktura pokazana powyżej jest reprezentatywna tylko dla jednej możliwej struktury obecnej w produkcie. Średni rozkład kwasów tłuszczowych można znaleźć w tabeli.
Zastosowanie
Sulfatydy (Brain) zostały użyte:
  • jako wzorzec lipidowy w analizie jonizacji elektrorozpryskowej (ESI)-MS/MS[3], jako anionowy amfifil do przygotowania dużych pęcherzyków jednokomórkowych (LUV)[4]
  • w celu przetestowania funkcji hamowania wzrostu aksonów związanych z mieliną w komórkach zwojowych siatkówki[2]
  • jako kalibrator w tandemowej spektrometrii masowej do ilościowego oznaczania próbek mieliny mózgu myszy[5]
Działania biochem./fizjol.
Podwyższony poziom sulfatydów jest związany z rakiem nerki, jajnika i gruczolakorakiem. Akumulacja sulfatydów w przypadku niedoboru enzymu arylosulfatazy A prowadzi do leukodystrofii metachromatycznej, lizosomalnej choroby spichrzeniowej.[1] Sulfatyd jest związanym z mieliną inhibitorem wzrostu aksonów i bierze udział w niewydolności regeneracyjnej aksonów.[2] Jest to wielofunkcyjny sulfolipid, który odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej i wydzielaniu insuliny. Wiąże się z fibrynogenem i wywołuje działanie przeciwzakrzepowe. Sulfatydy są podwyższone w chorobie Parkinsona i są celem leczenia zaburzeń nerwowych. Sulfatyd jest również inhibitorem różnicowania oligodendrocytów. Sulfatydy są wykorzystywane przez bakterie do ich przylegania do komórek gospodarza.[6] Są one odpowiedzialne za reakcje zapalne w przewlekłych chorobach ośrodkowego układu nerwowego.[7]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (131305P-10 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (131305P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (131305P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Reproduction of vesicles coupled with a vesicle surface-confined enzymatic polymerisation
Kurisu M, et al.
Communications Chemistry, 2(1), 1-10 (2019)
A comprehensive profiling of sulfatides in myelin from mouse brain using liquid chromatography coupled to high-resolution accurate tandem mass spectrometry
Pintado-Sierra M, et al.
Analytica Chimica Acta, 951(1), 89-98 (2017)
Prosaposin deficiency and saposin B deficiency (activator-deficient metachromatic leukodystrophy): report on two patients detected by analysis of urinary sphingolipids and carrying novel PSAP gene mutations
Kuchar L, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 149(4), 613-621 (2009)
Role of sulfatide in normal and pathological cells and tissues
Takahashi T and Suzuki T
Journal of Lipid Research, 53(8), 1437-1450 (2012)
Sulfatide, a major lipid component of myelin sheath, activates inflammatory responses as an endogenous stimulator in brain-resident immune cells
Jeon SB, et al
Journal of Immunology, 181(11), 8077-8087 (2008)