Kluczowe dokumenty
855375P
Avanti
10:0 Lyso PC
1-decanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-dekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(10:0/0:0)
Wybierz wielkość
672,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
672,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (855375P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855375P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 855375P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H38NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-18(21)24-15-17(20)16-26-27(22,23)25-14-13-19(2,3)4/h17,20H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Klucz InChI
SECPDKKEUKDCPG-QGZVFWFLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn