Merck
850356C
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H96NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
846.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850356C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850356C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850356C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (850356C-25mg)
25 mg/mL (850356C-200mg)
25 mg/mL (850356C-500mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4ME 16:0 PC/DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is a synthetic lipid. It has ester linkages between acyl chains and glycerol backbone and also between the headgroup and glycerol backbone. This neutral lipids possess high steric asymmetry. It remains in fluid or viscous liquid crystalline state over a wide range of temperature.
Lipids containing diphytanoyl fatty acid chains have been used to produce stable planar lipid membranes (see References). Diphytanoyl phosphatidylcholine does not exhibit a detectable gel to liquid crystalline phase transition from -120°C to +120°C.The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products from oxidization and hydrolysis.
Zastosowanie
4ME 16:0 PC is suitable for use:
  • to study its phase behaviour and its interactions with the representative antimicrobial peptide PGLa from Xenopus laevis (peptidyl-glycylleucine-carboxyamide
  • to improve the mechanical stability of planar lipid bilayer membrane
  • to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs)
Działania biochem./fizjol.
4ME 16:0 PC/DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine can be used as a bilayer mimic for electrophysiological measurements. It is stable under mechanical stress but the ester linkages are liable to hydrolysis under acidic or alkaline conditions.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850356C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850356C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850356C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formation and characterization of planar lipid bilayer membranes from synthetic phytanyl-chained glycolipids
Baba T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1421(1), 91-102 (1999)
Chan Cao et al.
Nature communications, 10(1), 4918-4918 (2019-10-31)
Nanopore sensing is a powerful single-molecule approach for the detection of biomolecules. Recent studies have demonstrated that aerolysin is a promising candidate to improve the accuracy of DNA sequencing and to develop novel single-molecule proteomic strategies. However, the structure-function relationship
Physical properties of bilayer membranes formed from a synthetic saturated phospholipid in n-decane.
W R Redwood et al.
Biochimica et biophysica acta, 233(1), 1-6 (1971-03-09)
Diphytanoyl lipids as model systems for studying membrane-active peptides
Kara S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1859(10), 1828-1837 (2017)
M I Angelova et al.
Chemistry and physics of lipids, 101(1), 123-137 (2000-05-16)
DNA interactions with the bilayers of cationic liposomes were studied using a novel model experiment: DNAs were locally injected by a micropipette to a part of a giant unilamellar vesicle. The resulting phenomena were directly observed in optical microscope. Giant