Merck
890890C
Avanti
18:1 TAP (DOTAP)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
Wybierz wielkość
25 MG
878,00 zł
200 MG
1840,00 zł
500 MG
3800,00 zł
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
878,00 zł
200 MG
1840,00 zł
500 MG
3800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H80NO4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
698.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890890C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (890890C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (890890C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (890890C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (890890C-25mg)
25 mg/mL (890890C-1g)
25 mg/mL (890890C-200mg)
25 mg/mL (890890C-500mg)
Zastosowanie
advanced drug delivery
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C42H80NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(44)46-39-40(38-43(3,4)5)47-42(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h20-23,40H,6-19,24-39H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b22-20-,23-21-;
Klucz InChI
KSXTUUUQYQYKCR-LQDDAWAPSA-M
Zastosowanie
18:1 TAP (DOTAP) has been used in the preparation of liposome-supported bilayers.[1]
Działania biochem./fizjol.
18:1 TAP (DOTAP) is a cationic lipid structure, used for in vitro and in vivo nucleic acid and protein delivery.[2] The lipid composition and cell type affects the transfection potential of DOTAP(1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane).[3] 18:1 TAP (DOTAP) mediates gene knockdown technique in hematopoietic stem cells (HSCs).[4]
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (890890C-1g)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890890C-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DOTAP (and other cationic lipids): chemistry, biophysics, and transfection
Simberg D, et al.
Critical Reviews in Therapeutic Drug Carrier Systems, 21(4) (2004)
Efficient siRNA delivery by the cationic liposome DOTAP in human hematopoietic stem cells differentiating into dendritic cells
Martino S, et al.
BioMed Research International, 2009 (2009)
Mesoporous silica-supported lipid bilayers (protocells) for DNA cargo delivery to the spinal cord
Dengler EC, et al.
J. Controlled Release, 168(2), 209-224 (2013)
Xuejuan Ma et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16304-16311 (2019-11-09)
Aggregation-induced emission (AIE) is a powerful method to produce fluorescence for a diverse range of applications. While most previous work induced aggregation by change of solvent, ionic strength, pH, or self-assembly, we herein explored adsorption-induced aggregation using 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidene bis(methanylylidene)) bis(3-hydroxybenzoic
Elias J Sayour et al.
Nano letters, 18(10), 6195-6206 (2018-09-28)
Translation of nanoparticles (NPs) into human clinical trials for patients with refractory cancers has lagged due to unknown biologic reactivities of novel NP designs. To overcome these limitations, simple well-characterized mRNA lipid-NPs have been developed as cancer immunotherapeutic vaccines. While