Kluczowe dokumenty
850402C
Avanti
4ME 16:0 PE
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(3,7,11,15-tetrametyloheksadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina; PE(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
Wybierz wielkość
846,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
846,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850402C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850402C
stężenie
10 mg/mL (850402C-25mg)
typ lipidu
omega FAs
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C45H90NO8P/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)31-44(47)51-33-43(34-53-55(49,50)52-30-29-46)54-45(48)32-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-43H,11-34,46H2,1-10H3,(H,49,50)/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m1/s1
Klucz InChI
XLPHMKQBBCKEFO-DHYROEPTSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)