Kluczowe dokumenty
858122P
Avanti
16:0 Lyso PG
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0/0:0); 110711
Wybierz wielkość
1110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1110,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (858122P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858122P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 858122P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)