Merck
840040P
Avanti
18:2 PS
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-di-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa); PS(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Wybierz wielkość
25 MG
4740,00 zł
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
4740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H73NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
805.99
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
4740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (840040P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840040P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,38-39H,3-10,15-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
UVFDOHNSRSJPOV-ZMRXOJHASA-M
Opis ogólny
Fosfatydyloseryna (PS) jest głównym anionowym fosfolipidem[1] w ludzkim osoczu i błonach wewnątrzkomórkowych zidentyfikowanym po raz pierwszy w mózgu.[2] Jest składnikiem strukturalnym retikulum endoplazmatycznego, otoczek jądrowych, aparatu Golgiego, wewnętrznej warstwy błon plazmatycznych, zewnętrznych błon mitochondrialnych i mieliny.[2]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloseryna (PS) pośredniczy w aktywacji enzymów i składników strukturalnych.[1] PS odgrywa kluczową rolę w apoptozie poprzez regulację cząsteczek sygnalizujących komórki i monitorowanie płynności błony.[1][3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840040P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The distribution and function of phosphatidylserine in cellular membranes
Leventis PA and Grinstein S
Annual Review of Biophysics, 39, 407-427 (2010)
The effects of phosphatidylserine on endocrine response to moderate intensity exercise
Starks MA, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5(1), 11-11 (2008)
Phosphatidylserine and the human brain
Glade MJ and Smith K
Nutrition, 31(6), 781-786 (2015)
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly