830855P
Avanti
16:0 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DPPA; PA(16:0/16:0); 110614
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (830855P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830855P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830855P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
Klucz InChI
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3