Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 684,00 zł |
Informacje o tej pozycji
684,00 zł
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
composition
cholesterol, 4.5 g/L , cod liver oil fatty acids (methyl esters), 10 g/L , polyoxyethylenesorbitan monooleate, 25 g/L , D-α-tocopherol acetate, 2.0 g/L
technique(s)
cell culture | insect: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition cholesterol, 4.5 g/L , polyoxyethylenesorbitan monooleate, 25 g/L , cod liver oil fatty acids (methyl esters), 10 g/L , D-α-tocopherol acetate, 2.0 g/L | composition - | composition - | composition - |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?