Kluczowe dokumenty
810282P
Avanti
TopFluor PE
Avanti Research - A Croda Brand 810282P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-(difluorek dipirrometenoboronu)undekanoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H77BF2N3O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
867.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810282P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810282P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810282P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfoetanoloamina (PHOS) jest prekursorem fosfatydylocholiny i fosfatydyloetanoloaminy.[1] Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest zwitterionowym fosfolipidem.[2]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina kontroluje płynność błon w komórkach eukariotycznych.[3] Fosfoetanoloamina (PHOS) ma zdolność hamowania wzrostu guza zarówno in vitro, jak i in vivo.[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810282P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810282P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipid-protein interactions in membranes
Marsh D
The Membranes of Cells (1990)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Phosphatidylethanolamine is a key regulator of membrane fluidity in eukaryotic cells
Dawaliby R, et al.
Test, 3658-3667 (2016)
Pei Qiao et al.
Biochemistry, 59(22), 2089-2099 (2020-05-07)
Activation of G-protein-gated inwardly rectifying potassium channels (Kir3.x) requires the direct binding of phosphorylated phosphatidylinositides (PIPs). Previous studies have established that PIP isoforms activate Kir channels to varying degrees and the binding affinity between PIPs and Kir3.2 appears to be
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Ponde N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)