Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H56BF2N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
711.73
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
TopFluor TMR cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescence
~-545 nm~-571 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TopFluor™ (also referred to as BODIPY) is an extremely versatile fluorophore that can be structurally modified to fulfil a variety of roles. This TopFluor™ labeled cholesterol can be used as a tracker in a variety of biochemical and lipids research.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
Legal Information
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 810242P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 810240P |
| packaging package of 1 × 1 mg | packaging pkg of 1 × 1 mg (810241P-1mg) | packaging pkg of 1 × 1 mg (810242P-1mg) | packaging pkg of 1 × 1 mg (810240P-1mg) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?