Kluczowe dokumenty
810281P
Avanti
TopFluor PC
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-(difluorek dipirrometenoboronu)undekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
10 MG
2650,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
10 MG
2650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H83BF2N3O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
909.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810281P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810281P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810281P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810281P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholiny (PC) są budulcem błon eukariotycznych. Występuje również w dużych ilościach w ekstraktach lipidowych Caenorhabditis elegans.[1] PC jest ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.[2] Jest to silny lipid tworzący dwuwarstwę.[3]
Zastosowanie
10399 PC może być stosowany do testowania włączania krążącej fosfatydylocholiny do osłonki mielinowej.[4] Może być również stosowany do wytwarzania liposomów.[5]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii.[2] Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.[6]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810281P-10 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810281P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810281P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lysosomal integral membrane protein-2 as a phospholipid receptor revealed by biophysical and cellular studies
Conrad KS, et al.
Nature Communications, 8(1), 1908-1908 (2017)
Optimizing a ultrahigh pressure liquid chromatography-time of flight-mass spectrometry approach using a novel sub-2 mum core-shell particle for in depth lipidomic profiling of Caenorhabditis elegans
Witting M, et al.
Journal of Chromatography A, 1359(1), 91-99 (2014)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
The Membranes of Cells (2016)
Targeting myelin lipid metabolism as a potential therapeutic strategy in a model of CMT1A neuropathy
Fledrich R, et al.
Nature Communications, 9(1), 3025-3025 (2018)