Kluczowe dokumenty
810158P
Avanti
16:0 Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1160,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810158P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810158P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810158P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNS(=O)(C1=CC(S(=O)([O-])=O)=C(C2=C3C=CC(C=C3OC4=C2C=CC(N(CC)CC)=C4)=[N+](CC)CC)C=C1)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C64H102N3O14PS2.H3N/c1-7-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-62(68)77-50-54(80-63(69)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-8-2)51-79-82(70,71)78-46-45-65-83(72,73)55-41-44-58(61(49-55)84(74,75)76)64-56-42-39-52(66(9-3)10-4)47-59(56)81-60-48-53(40-4
Klucz InChI
GGSIOFFNWNFZNH-KINGROEASA-N
Zastosowanie
- brain polar lipid mixture for in vitro liposome tubulation assay[1]
- in liposomes as a control to determine the stability of PTX-loaded liposomes[2]
- the formation of liposome to understand the binding of kinesin motor protein (KIF5B) to phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P2), responsible for autolysosome tabulation[3]
16:0 Liss Rhod PE may also be used in liposome flotation assay for the analysis of protein-lipid interactions[4] and in the formation of small unilamellar vesicles to determine membrane diffusion in lipid bilayers.[5]
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)