810118C
Avanti
Egg NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810118C
Synonim(y):
L-α-fosfatydyloetanoloamina-N-(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo) (sól amonowa) (transfosfatydylowana z jaja kurzego)
Wybierz wielkość
1160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1160,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810118C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 810118C
stężenie
1 mg/mL (810118C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)