Merck
710341C
Avanti
16:0-18:1 Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1′,3′-bis[1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol, sodium salt
Wybierz wielkość
25 MG
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C77H144Na2O17P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1449.88
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (710341C-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL in chloroform (710341C-25MG)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C77H146O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-35-39-43-47-51-55-59-63-76(81)93-72(67-87-74(79)61-57-53-49-45-41-37-31-27-23-19-15-11-7-3)69-91-95(83,84)89-65-71(78)66-90-96(85,86)92-70-73(68-88-75(80)62-58-54-50-46-42-38-32-28-24-20-16-12-8-4)94-77(82)64-6
Klucz InChI
QTGHEOQPDHDHHT-IPKHONCISA-L
Opis ogólny
Cardiolipin is a 1,3-diphosphatidyl-sn-glycerol, a homodimeric phospholipid with four fatty acids. Cardiolipin is unique because of its atypical fatty acid composition. It is present in the mitochondrial membrane.[1] CL species are complex in structure and several permutations exists due to variations in the chain length, degree of unsaturation, as well as combinations of four fatty acid substituents.[2]
Działania biochem./fizjol.
Cardiolipin is a specific marker of mitochondria and is essential for multiple roles like energy transformation, apoptosis, and membrane integrity.[1] 16:0-18:1 is a nascent cardiolipin acts as a precursor for the synthesis of tetralinoleoyl cardiolipin (TLCL).[3]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (710341C-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular symmetry in mitochondrial cardiolipins
Schlame M, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 138(1-2), 38-49 (2005)
Characterization of cardiolipin as the sodiated ions by positive-ion electrospray ionization with multiple stage quadrupole ion-trap mass spectrometry
Hsu FF and Turk J
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(8), 1146-1157 (2006)
The phospholipase iPLA2gamma is a major mediator releasing oxidized aliphatic chains from cardiolipin, integrating mitochondrial bioenergetics and signaling
Liu GY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(25), 10672-10684 (2017)
Clare L Laut et al.
mBio, 11(2) (2020-04-03)
Bacillus anthracis is a spore-forming bacterium that causes devastating infections and has been used as a bioterror agent. This pathogen can survive hostile environments through the signaling activity of two-component systems, which couple environmental sensing with transcriptional activation to initiate
Lavanya Visvabharathy et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008443-e1008443 (2020-04-29)
Staphylococcus aureus (SA) is the causative agent of both skin/soft tissue infections as well as invasive bloodstream infections. Though vaccines have been developed to target both humoral and T cell-mediated immune responses against SA, they have largely failed due to