Merck
860399P
Avanti
16:0-d31-18:1 PC
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
110918
Wybierz wielkość
10 MG
753,00 zł
25 MG
1440,00 zł
100 MG
3760,00 zł
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
753,00 zł
25 MG
1440,00 zł
100 MG
3760,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H51NO8PD31
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
791.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860399P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860399P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860399P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860399P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i2D3,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,22D2,24D2,26D2,28D2,30D2,32D2,34D2
Klucz InChI
WTJKGGKOPKCXLL-KHCKXXADSA-N
Opis ogólny
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Zastosowanie
16:0-d31-18:1 PC may be used in the preparation of mitochondrial mimetic liposomes.[1] It may also be used as an internal standard for the quantification of lipids using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS).[2]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860399P-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860399P-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860399P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Delineating the rules for structural adaptation of membrane-associated proteins to evolutionary changes in membrane lipidome
Makarova M, et al.
Current Biology (2020)
Rita Touti et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 151, 18-31 (2020-04-11)
Multi-lamellar liposomes (MLLs), prepared by shearing a lamellar phase composed of lipids (phosphatidylcholine) and surfactant (Tween 80®), were designed to control their size, charge and elasticity, the key parameters known to influence liposomes penetration through skin. Their size was tuned
Surface-binding to cardiolipin nanodomains triggers cytochrome c pro-apoptotic peroxidase activity via localized dynamics
Li M, et al.
Structure, 27(5), 806-815 (2019)
Kotaro Hama et al.
Journal of lipid research, 61(4), 523-536 (2020-02-23)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is an inherited disorder caused by deleterious mutations in the ABCD1 gene. The ABCD1 protein transports very long-chain FAs (VLCFAs) from the cytosol into the peroxisome where the VLCFAs are degraded through β-oxidation. ABCD1 dysfunction leads to
Alessandra Luchini et al.
Analytical chemistry, 92(1), 1081-1088 (2019-11-27)
In vitro characterization of membrane proteins requires experimental approaches providing mimics of the microenvironment that proteins encounter in native membranes. In this context, supported lipid bilayers provide a suitable platform to investigate membrane proteins by a broad range of surface-sensitive