750332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (sodium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
solution
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (750332C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (750332C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 750332C
stężenie
10 mg/mL (750332C-25mg)
25 mg/mL (750332C-200mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3