Merck
710334P
Avanti
18:0 Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1′,3′-bis[1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol, sodium salt
Wybierz wielkość
25 MG
885,00 zł
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
885,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C81H156Na2O17P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1510.02
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (710334P-25MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C81H158O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-78(83)91-71-76(97-80(85)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)73-95-99(87,88)93-69-75(82)70-94-100(89,90)96-74-77(98-81(86)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)72-
Klucz InChI
MZVKSYZWSXVEFZ-PNVJLZMSSA-L
Opis ogólny
Cardiolipin (CL) is a polyglycerophospholipid. In eukaryotes, CL is exclusively present in the inner mitochondrial membrane.[1] CL species are complex in structure due to variations in the chain length, degree of unsaturation, as well as the permutations of four fatty acid substituents.[2]
Działania biochem./fizjol.
Cardiolipin (CL) is synthesized in mitochondria. CL is essential for mitochondrial bioenergetics and signaling.[3]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (710334P-25MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The phospholipase iPLA2gamma is a major mediator releasing oxidized aliphatic chains from cardiolipin, integrating mitochondrial bioenergetics and signaling
Liu GY, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 292(25), 10672-10684 (2017)
Characterization of cardiolipin as the sodiated ions by positive-ion electrospray ionization with multiple stage quadrupole ion-trap mass spectrometry
Hsu FF and Turk J
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(8), 1146-1157 (2006)
Oswald Quehenberger et al.
Journal of lipid research, 51(11), 3299-3305 (2010-07-31)
The focus of the present study was to define the human plasma lipidome and to establish novel analytical methodologies to quantify the large spectrum of plasma lipids. Partial lipid analysis is now a regular part of every patient's blood test