Kluczowe dokumenty
710333P
Avanti
16:0 Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1′,3′-bis[1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfo]-glicerol (sól sodowa)
Wybierz wielkość
25 MG
560,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C73H140Na2O17P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1397.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (710333P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kardiolipina to unikalny fosfolipid znajdujący się w wewnętrznej błonie mitochondrialnej,[1], który stanowi do 20% wszystkich lipidów.[2] Jest to niewarstwowy anionowy fosfolipid, który ma cztery łańcuchy acylowe i małą grupę głowową.[3]
Kardiolipiny są anionowymi teraacylofosfolipidami, obecnymi w wewnętrznych błonach mitochondrialnych komórek eukariotycznych i bakteryjnych błonach cytoplazmatycznych.[4] Kardiolipina 16:0 jest syntetyzowana przez szlak de novo .[5] 16:0 kardiolipina wiąże się z białkiem różnicowania mieloidalnego 2 (MD2).[6]
Liczba 16:0 wskazuje podstawniki acylowe tłuszczów przyłączone do atomów węgla glicerolu.[7]
Zastosowanie
16:0 Kardiolipina może być odpowiednia do badania frakcji mitochondrialnych pod kątem aktywności fosfolipazy specyficznej dla CL.[8]
Działania biochem./fizjol.
Kardiolipina (CL) odgrywa kluczową rolę w koordynowaniu metabolizmu energetycznego u eukariontów. Defekt metaboliczny w szlaku CL jest związany z kardiomiopatią rozstrzeniową.[9] CL jest niezbędna dla funkcji mitochondriów i apoptozy.[10] Zmiany w zawartości CL i ich składzie łańcucha acylowego przyczyniają się do dysfunkcji mitochondriów w różnych stanach patologicznych.[11]
Kardiolipina reguluje dynamiczną organizację błon i podział komórek.[12] Bierze udział w szlaku wychwytu protonów.[3] Kardiolipina odgrywa ważną rolę w biogenezie mitochondriów, fuzji i rozszczepieniu, oddychaniu i imporcie białek. Moduluje biogenezę ściany komórkowej, homeostazę wakuoli, starzenie, cykl komórkowy i apoptozę.[13]
Kardiolipina utrzymuje funkcję mitochondriów, potencjał błonowy i wsparcie strukturalne dla wewnętrznej błony mitochondrialnej i znajdujących się w niej białek. Zmiany stężenia i składu kardiolipiny są związane ze stanami patologicznymi, w tym niedokrwieniem, niedoczynnością tarczycy, starzeniem się, niewydolnością serca i miopatią układu sercowo-szkieletowego. Związek kardiolipiny i cytochromu c determinuje działanie białek zaangażowanych w fosforylację oksydacyjną i apoptozę.[14]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (710333P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
755.6 - 820.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
402 - 438 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of a cardiolipin-specific phospholipase encoded by the gene CLD1 (YGR110W) in yeast
Beranek A, et al.
The Journal of biological chemistry, 284(17), 11572-11578 (2009)
Cardiolipin, alpha-d-glucopyranosyl, and l-lysylcardiolipin from Gram-positive bacteria: FAB MS, monofilm and X-ray powder diffraction studies
Gutberlet T, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1463(2) null
The role of cardiolipin in cardiovascular health
Shen Z, et al.
BioMed Research International, 2015 (2015)
Irina M Le-Deygen et al.
Chemistry and physics of lipids, 228, 104891-104891 (2020-02-15)
Most drugs besides their intended activity, express undesired side effects, including those with the engagement of cell membrane. Previously, such undesired nonspecific effects on the membrane have been shown for a number of widely used nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In this
Myocardial Regulation of Lipidomic Flux by Cardiolipin Synthase SETTING THE BEAT FOR BIOENERGETIC EFFICIENCY
Kiebish MA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(30), 25086-25097 (2012)