Kluczowe dokumenty
SRE0029
Cardiolipin solution from bovine heart
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonim(y):
Cardiolipin solution from bovine heart
Wybierz wielkość
995,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
995,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine heart
Poziom jakości
Próba
≥97% (TLC)
Formularz
liquid
stężenie
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Site of action of the local anesthetic tetracaine in a phosphatidylcholine bilayer with incorporated cardiolipin.: This paper examines how tetracaine interacts with phosphatidylcholine bilayers containing cardiolipin, which has implications for understanding local anesthetic mechanisms (Shibata et al., 1995).
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)