The nucleotide sequence for this product is proprietary and cannot be disclosed.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 nmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
10 nmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
MISSION®
storage temp.
−20°C
Application
Negative controls are an essential part of every siRNA experiment, and here we offer two sizes for your convenience. This negative control has been tested in vitro in Human, Mouse, and Rat cells.
Legal Information
All siRNA oligos are sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, what is the nucleotide sequence for this product please?