Merck
792574C
Avanti
16:0-18:1 Phosphatidylethanol-IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)-IsoPure
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H74NaO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
724.96
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792574C-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3