700186M
Avanti
17:0 cholesteryl ester
cholest-5-en-3β-yl heptadecanoate, methylene chloride solution
Synonim(y):
cholesteryl heptadecanoate; 110864
Wybierz wielkość
787,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
787,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methylene chloride solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (700186M-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 700186M
stężenie
1 mg/mL (700186M-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
Klucz InChI
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis[3]
- as a reference internal standard for plasma lipid determination using thin layer chromatography (TLC)[4]
- as an external standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry[5]
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)