Kluczowe dokumenty
P3817
Supelco
Phospholipid mixture for HPLC from Glycine max (soybean)
certified reference material
Wybierz wielkość
2 ML
316,00 zł
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 ML
316,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
soybean
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 2 mL
stężenie
in chloroform (varied)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
multi-component solution
grupa funkcyjna
phospholipid
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Phospholipid mixture for HPLC from Glycine max (soybean) has been used as a standard in determining the total lipids extracted from the gills of blue mussels, Mytilus edulis via spotting them using thin layer chromatography (TLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Opis
    L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean) .3 mg/mL
    L-α-Phosphatidylcholine 1.5 mg/mL
    L-α-Phosphatidylethanolamine from Glycine max (soybean) 1.2 mg/mL
    L-α-Phosphatidylinositol sodium salt from Glycine max (soybean) .9 mg/mL
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effect of seawater desalination and oil pollution on the lipid composition of blue mussels Mytilus edulis L. from the White Sea
Fokina N N, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 110, 103-109 (2014)
Daniela Palgunow et al.
PloS one, 7(11), e46198-e46198 (2012-11-28)
Dietary restriction (DR) extends lifespan in man species and modulates evolutionary conserved signalling and metabolic pathways. Most of these studies were done in adult animals. Here we investigated fat phenotypes of C. elegans larvae and adults which were exposed to
Estela Area-Gomez et al.
The EMBO journal, 31(21), 4106-4123 (2012-08-16)
Alzheimer disease (AD) is associated with aberrant processing of the amyloid precursor protein (APP) by γ-secretase, via an unknown mechanism. We recently showed that presenilin-1 and -2, the catalytic components of γ-secretase, and γ-secretase activity itself, are highly enriched in
Yi-Feng Kao et al.
Food & function, 9(7), 3986-3996 (2018-07-06)
The anti-inflammation properties of marine phospholipids enriched with n-3 fatty acids contribute to anti-inflammatory and inflammation-resolving mediators. Functional squid-skin (SQ) liposomes were manufactured from squid-skin phospholipids, and their anti-inflammatory effects were investigated. SQ liposomes included phosphatidylinositol (PI), phosphatidylserine (PS), phosphatidylethanolamine
Marc D Tambini et al.
EMBO reports, 17(1), 27-36 (2015-11-14)
In addition to the appearance of senile plaques and neurofibrillary tangles, Alzheimer's disease (AD) is characterized by aberrant lipid metabolism and early mitochondrial dysfunction. We recently showed that there was increased functionality of mitochondria-associated endoplasmic reticulum (ER) membranes (MAM), a