Merck
735000
Sigma-Aldrich
Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-d8
Wybierz wielkość
5 MG
3210,00 zł
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
3210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4(CD=CDCH2)4CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
-49 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]\C(CCCCC)=C(/[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D
Klucz InChI
YZXBAPSDXZZRGB-FBFLGLDDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)