Kluczowe dokumenty
690050P
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
Wybierz wielkość
10 MG
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (HPLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (690050P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
NMR: suitable
typ lipidu
phospholipids
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Soy Phospholipid Mixture comprises phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, phosphatidylinositol, phosphatidic acid and lysophosphatidylcholine. Soybean phospholipids are by-products generated during soybean oil processing.[1]
Zastosowanie
Soy Phospholipid Mixture has been used as a purified lipid standard in thin layer chromatography for the quantification of whole-cell lysates and mitochondrial lipids from yeast cells.[2]
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylcholine is an acetylcholine synthesis substrate. It nourishes the brain. Phosphatidylinositol plays a key role in neural transmission by acting as a secondary messenger precursor. Phosphatidylethanolamine participates in membrane fusion events. The biocompatible and amphiphilic functionality of phospholipids enable them to be a perfect drug delivery system. They are used in generation of the liposomes for carrying drugs.[3] Phospholipids possess hydrophilic colloid property.[1]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (690050P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CLD1 Reverses the Ubiquinone Insufficiency of Mutant cat5/coq7 in a Saccharomyces cerevisiae Model System
Kar A, et al.
PLoS ONE, 11(9), 81-98 (2016)
Soybean phospholipids
Recent trends for enhancing the diversity and quality of soybean products (2011)
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10(2), 81-98 (2015)