Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3C(CH2)12COOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727502
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester, hydroxyl
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C17H34O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)21-15-16(19)14-18/h16,18-19H,2-15H2,1H3
InChI key
DCBSHORRWZKAKO-UHFFFAOYSA-N
General description
rac-Glycerol 1-myristate is present in the saw palmetto palm and is less soluble in water.[1]
Application
Rac-glycerol 1-myristate (glycerol α-monomyristate) is used in colloidal chemistry as a nonionic surfactant in the development of micelles.
rac-Glycerol 1-myristate has been used:
- as a standard in liquid chromatography/atmospheric-pressure chemical ionization mass spectrometry (LC–APCI-MS) studies[2]
- as a representative monoacylglycerol to test its matrix effects in gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) studies
- to test its antifungal activity against Fusarium spp.
Biochem/physiol Actions
rac-Glycerol 1-myristate also elicits antifungal activity.[3] It exhibits an anti-proliferative effect in HeLa cervical cancer cells when delivered as a polymeric nanoparticle-based conjugate.[1]
rac-Glycerol 1-myristate, a 1-monoglyceride of myristic acid, has antibacterial activity against several Gram-positive bacterial strains.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?