Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł 1680,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł 3457,50 zł |
Informacje o tej pozycji
377,00 zł
assay
~95%
Quality Segment
mp
165-167 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/ml
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Gene Information
human ... POLA1(5422), TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~95% | description phyproof® Reference Substance | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description ≥98% (HPLC) |
| assay ~95% | assay ≥90.0% (GC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility chloroform: 50 mg/ml | solubility - | solubility - | solubility ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 165-167 °C (lit.) | mp 165-167 °C (lit.) | mp - | mp - |
| Gene Information human ... POLA1(5422), TOP2A(7153) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stigmasterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?