Przejdź do
S9889
β-Sitosterol
from soybean, ≥96%
Synonim(y):
α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.71
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-480-6
Beilstein/REAXYS Number:
1916165
MDL number:
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
mp
136-140 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Biochem/physiol Actions
Plant derived estrogen
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S12708545147133
assay
≥96%
assay
≥95%
assay
≥70%
assay
-
biological source
soybean
biological source
synthetic
biological source
plant
biological source
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Sitosterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)