141101C
Avanti
Brain Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Brain Polar Lipid Extract (Porcine)
About This Item
Polecane produkty
Postać
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 4 mL (141101C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (141101C-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (141101C-100mg)
25 mg/mL (141101C-500mg)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash